主要文件
Z651729
Quickfit® culture vessels
capacity 5,000 mL
别名:
FV5L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass
特點
autoclavable
製造商/商標名
Quickfit FV5L
存貨情形
available only in EU
not available in USA and Canada, ROW
高度 × 直徑
290 mm × 181 mm
孔尺寸
100 mm
容量
5,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)