主要文件
Z567396
Wilmad ® 石英 (CFQ) EPR 管
O.D. 5 mm, L 250 mm
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
quartz tube
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Wilmad 710-SQ-250M
長度
250 mm
外徑
5 mm
管直徑
5 mm
壁厚
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
透明熔融石英 (CFQ),是一种天然存在的材料。它具有较高的介电常数和较低的顺磁性杂质水平。该 NMR 管适用于 EPR 光谱常规检测,不包括紫外辐照和低灵敏度样品。
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)