主要文件
Z564850
Sigma-Aldrich
Wrap-it tie installing tool
Economy version
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
存貨情形
not available in EU
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z564850-1EA4061833471562