主要文件
Z561894
Sigma-Aldrich
Aldrich® 玻璃参比电极
capacity 300 mL, borosilicate glass
别名:
烧杯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
graduations
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
300 mL
一般說明
由 100% 硼硅酸盐玻璃制成,白色,易于阅读,背面有刻度。容量为 300 mL 的大侧手柄,当内部有热液体时,大侧手柄保持冷却。这些烧杯耐热,耐高温,且适用微波和洗碗机。
附加的手柄消除了处理热液体时需要的笨拙握紧装置。烧杯采用轻质玻璃制成,经久耐用,具有优良的传热性能,可快速加热和冷却。
其他說明
查看所有玻璃烧杯
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)