主要文件
Z560405
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.43
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded24/40
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
44 mm × 572 mm
柱容量
600 mL
儲液罐體積
500 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z560405-1EA4061832119403