一般說明
多功能双头聚丙烯刮勺,用来舀、刮、盛、搅拌、收集、转移、处理和操作各种化学品和生物材料。
LevGo 刮刀广泛活跃于全球的商业、大学、诊断和制药实验室以及配药药方,用于生产定制药物。
LevGo 刮刀广泛活跃于全球的商业、大学、诊断和制药实验室以及配药药方,用于生产定制药物。
特點和優勢
- 一次性实验室刮刀颈部的 V 形设计是 LevGo, Inc. 的商标。
- 无需搜索、清洗或不易污染。
- 100% 聚丙烯,高压灭菌,耐稀酸和稀碱。
- 聚丙烯在接触液氮冷冻样品后不会破碎。
- 中空芯使用的塑料比其他刮刀少,并最大限度地减少了热量或冷传递。
- 通过SGS测试,符合美国和欧盟食品接触标准。
- 可持续性 – LevGo 每售出一箱就会种一棵树。
法律資訊
美国专利 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z560030-300EA | 4061833581124 |
Z560030-7500EA | 4061833581131 |