主要文件
Z556017
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
容量
2 L
軟管出水口外徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)