主要文件
Z555770
Ace reaction flask head
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
别名:
flask lab, lab flask, reaction flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
glass
three-neck (in-line)
接合處
center joint: ST/NS45/50
side Joints: ST/NS24/40 (2)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Ace Glass 651228
容量
2,000-4,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z555770-1EA4061832364230