主要文件
Z530379
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 29/32
别名:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/32
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z530379-1EA4061832112190