技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
50 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
雾点细,喷雾均匀,特别优化用于薄层色谱板展开。 也适合电泳使用。
- 可用拇指调节排气孔的喷雾模式
- 无油脂的螺纹接头不会发生卡夹;简单扭转螺纹帽即可将接头安全地拆开
- 带螺纹的SafetyBarb®接头可以防止在管道安装或拆卸期间发生意外破损
- 使用低压气体或空气
聯結
请参考 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头的工作方式。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z529729-1EA | 4061838555885 |