主要文件
Z516961
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
two sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
Joints: ST/NS14/20 (2)
內徑 × 內徑
9 mm × 13 mm
有效長度
125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)