主要文件
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
narrow-mouth
接合處
Joints neck (33)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
直徑
19.5 cm
杜瓦瓶內徑
6.1 cm
容量
440 mL
頸內徑
3.3 cm
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z511560-1EA4061832964959