主要文件
Z507695
带有多孔烧结玻璃尖端的Ace气体分散管
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 10-20 μm (D)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Ace Glass 720208
外徑 × 長度
10 mm × 150 mm
孔徑
10-20 μm porosity (D)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z507695-1EA4061832363653