主要文件
Z506850
Sigma-Aldrich
快速压具不锈钢套环
diam. 7 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑
7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)