Key Documents
Z503835
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 46 cm × 56 cm × 10.2 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
low-density polyethylene container
製造商/商標名
Bel-Art
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)