主要文件
Z419885
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F14608-0000
容量
50 mL
板直徑
36 mm
輪圈至板高差
35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)