主要文件
Z411736
Sigma-Aldrich
配有与系统45 <954 /> 相容接头的Aldrich <953 /> 重氮甲烷发生器
for the preparation of diazomethane without ether
别名:
重氮甲烷发生器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
一般說明
该设备具有 System 45 螺纹连接,该连接消除了玻璃接缝、夹具和油脂,并可制备重氮甲烷,而无需与乙醚共馏(见下文)。索取技术信息公告编号 AL-180。
螺纹盖和PTFE适配器在内管和外体部分之间提供了一个高效、气密性的连接。在储存时,只需将内管组件从螺纹外部分卸下,然后拧上PTFE衬里螺帽。可通过带有注射器的开顶隔片帽接触到材料。完整包装包括螺纹体、螺纹内管、PTFE适配器、32 mm盖、O形圈、锁紧螺母、隔片和8 mm开顶盖。
注意:我们无法在某些国家提供特定的重氮甲烷前体。在购买玻璃器具之前应检查起始材料是否可以提供。
典型的发电机程序:
向Aldrich MNNG重氮甲烷生成装置的外管中加入4-甲氧基苯甲酸(0.0465 g,0.300 mmol)和乙醚(3.0 mL)。向内管中加入Diazald(0.367 g,1.71 mmol)和卡必醇(1.0 mL)。将两部分进行组装,并将外管的下方浸入冰浴中。 待平衡至冰浴温度后,采用注射器1将KOH水溶液(37%,~1.5 mL)逐滴通过隔片进行缓慢进样。用手缓慢摇晃装置以确保内管中地反应物充分混合,并同时注意防止反应物溅到外管中。外管中的溶液可能会变成黄色并持续存在,表明存在有过量的重氮甲烷。 在50分钟后打开装置。 向内管中小心地添加固体硅酸(0.151 g),以销毁未反应的重氮甲烷。在温和的氮气流下将外管中的黄色乙醚溶液进行蒸发,得到白色固体产物4-甲氧基苯甲酸甲酯(0.0490 g,0.295 mmol,98.4%)。GC/MS分析表明该物质为分析纯。
替代部件
Z411744 O 型圈密封
Z411760 PTFE 面硅胶隔片,8 mm
Z411779 带孔的螺帽,8 mm
Z230723 一次性 PE/PP 注射器,1 mL
Z412139 一次性 22 号针,1 英寸长
致电或访问我们的网站以获取更换零件的价格。
有关 Diazald 和 Aldrich 重氮甲烷发生器的技术和安全信息,请参阅技术信息公告 AL-180
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • BD Precisionglide® syringe needles, gauge 22, L 1 in.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • Z411760PTFE-faced silicone septum, 8 mm, pack of 50 ea化学品安全说明书
  • Z411779Screw cap with hole, 8 mm, black, pack of 1化学品安全说明书
  • Syringe PP/PE without needle, luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, sterile
  • Z411744O-ring seal for the Aldrich® diazomethane generator, pack of 6 ea化学品安全说明书
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z411736-1EA4061837619700