主要文件
Z402923
Büchi® Rotavapor®蒸发器真空密封件
KD 22 stationary, for R114/R124/R100
别名:
Büchi Rotavapor Seals, Seals for Büchi Evaporators, Vacuum Seals for Rotavapor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104804
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Büchi 000636
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Buchi Rotavapor®旋转蒸发仪的真空密封件为PTFE材质。适合冷阱、立式、斜式冷凝器,保证冷凝器和蒸发管密封连接。
安装冷阱、垂直和对角线聚光镜。
應用
Büchi® Rotavapor®旋转蒸发仪真空密封件用于密封连接旋转蒸发管和冷凝器。
特點和優勢
  • 适配BUCHI R-100和R-3旋转蒸发仪。
  • OEM密封件保证贴合和性能。
  • 高耐化学性。
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)