主要文件
Z400742
Supelco
色谱分离用漏斗
volume 960 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NC.05
材料
polypropylene (Unbreakable)
技術
LPLC: suitable
容量
960 mL
閥桿長度
70 mm
頂端外徑
168 mm
容積
960 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于柱色谱添加溶剂。这种设计不会干扰色谱柱顶层的柱床,一根末端封闭的穿孔杆使溶剂沿色谱柱壁向下流。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z400742-1EA4061826727652