主要文件
Z400505
Ace Trubore® glass stirrer assembly
for flask size, 2,000 ‑ 3,000 mL, joint: ST/NS 29/42
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
glass
接合處
joint: ST/NS29/42
特點
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8041-38
直徑×長度
4 mm × 10_ mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
法律資訊
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)