主要文件
Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: SJ 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: SJ29/32
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Büchi 00433
容量
250 mL
容積
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)