Key Documents
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
别名:
247815702
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
DURAN®
Schott
高度
252 mm
內徑
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flat flange, and cover with knob.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)