主要文件
Z304522
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 24/29, female joint: ST/NS 24/29
别名:
DE250/33
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS24/29
特點
Pear-shaped
製造商/商標名
Quickfit DE 250/33
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With GP Rotaflo stopcocks
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)