主要文件
Z303984
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/1
别名:
SH4/1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
male joint ST/NS14/23
製造商/商標名
Quickfit SH 4/1
存貨情形
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With 14/23 thermometer joint.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)