主要文件
Z303127
Quickfit® air condenser
L 500 mm, joint: ST/NS 24/29
别名:
FC7/43
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit FC 7/43
存貨情形
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
長度
500 mm
表面積
400 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)