Key Documents
Z292001
Supelco
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 長度 × 內徑
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
容積
6 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)