Key Documents
Z291749
Supelco
LOVial® 广口自动进样器样品瓶 12×32mm
clear glass vial, LOVial, large opening, (6 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass
特點
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
LOVial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.5 mL
接頭
for 11 mm crimp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大 40% 的开口设计使样品获取更加方便,并且减少针头损坏,使针头的定位更加容易。由硼硅酸盐玻璃制成。样品瓶采用 11mm 铝制瓶盖。套装中包括瓶盖和隔垫,但需另外订购。
法律資訊
LOVial is a registered trademark of Kontes Asset Mgmt. Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)