主要文件
Z285536
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC 輸入
115 V
材料
fabric
特點
CSA approved
for flask size 10 mL
製造商/商標名
Glas-Col 100A MIC10
存貨情形
not available in EU
not available in EU
參數
0-400 °C temp. range
輸出
20 watts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
法律資訊
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)