主要文件
Z285528
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
特點
CSA approved
for flask size 5 mL
製造商/商標名
Glas-Col 100A MIC5
存貨情形
not available in EU
not available in EU
輸出
12 watts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
法律資訊
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)