主要文件
Z282774
Sigma-Aldrich
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
nickel-stainless steel
包裝
pkg of 6 ea
長度
9 in.
匙末端尺寸
1/2 in. × 1 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z282774-1PAK4061837618307
Z282774-6PAK
Z282774-6X1PAK