主要文件
Z281352
实验室刷
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131605
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 4 ea
長度
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
耐酸、芳族和脂肪族烃、酮、乙酸乙酯、三氯乙烯和热水的刷子材料。经FDA和USDA认证的材料。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z281352-1PAK4061826668535