主要文件
Z280054
Norprene ® A-60-G 实验室管路
I.D. × O.D. 1 in. × 1 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 50 feet
製造商/商標名
Tygon
內徑 × 內徑
1 in. × 1 1/4 in.
牆體尺寸
1/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该化学泵管路属于热塑性弹性体管路,化学相容性接近氟橡胶和硅胶管路。黑色橡胶管是热密封的。最高温度:275°F (135°C)。
  • 对氧化剂、酸和碱的化学耐受性
  • 抗弯曲疲劳,不会削弱或开裂
法律資訊
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)