包裝
pkg of 50 feet
製造商/商標名
Tygon
內徑 × 內徑
3/8 in. × 9/16 in.
牆體尺寸
3/32 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该化学泵管路属于热塑性弹性体管路,化学相容性接近氟橡胶和硅胶管路。黑色橡胶管是热密封的。最高温度:275°F (135°C)。
- 对氧化剂、酸和碱的化学耐受性
- 抗弯曲疲劳,不会削弱或开裂
法律資訊
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z279994-1PAK | 4061833578629 |