主要文件
Z279129
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 0.5 L
别名:
Saint Gobain D1075002
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.51
特點
capacity 0.5 L
包裝
pack of 1 ea
長度 × 寬度
6 in. × 6 in.
接頭
on/off
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z279129-1EA4061833299760