一般說明
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。经济型和一次性 Wilmad NMR 管最好用于高通量 NMR 谱。(所有经济管均配有盖)
caps included.
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z276278-1PAK | 4061835575374 |
Z276278-20PAK |