主要文件
Z275344
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske粘度计管
size 300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111700
NACRES:
PB.36
尺寸
300
描述
constant ~ 0.25 cSt/s
製造商/商標名
Ace Glass 798845
黏度測量範圍
50-250 cSt
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
使用为ASTM方法D445和D2515设计的管子获得动粘滞度信息。粘度的测量快速简便,精度为±0.2%。
需要约7 mL的样品。校准证书已附带。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)