主要文件
Z274283
Supelco
Analtech TLC Uniplates:硅胶填料
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Analtech 21521
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
10 cm × 20 cm , scored
層厚度
250 μm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
目前最耐用的硅胶板。
法律資訊
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)