主要文件
Z273627
实心玻璃珠
borosilicate, diam. 2 mm
别名:
borosilicate beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102422
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate
包裝
pack of 1 ea
直徑
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用作蒸馏柱填料、混合珠粒和沸石。每个454g盒都有约360 cm3的填充体积。珠粒尺寸有+/-10%的差异。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z273627-1EA4061835575350
Z273627-4EA4061835575367