Merck
所有图片(4)
主要文件
Z271349
Sigma-Aldrich
HI-VAC®真空阀
Three-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
NACRES:
NB.79
特點
O-ring tip: no
製造商/商標名
Kimble®
0-4 mm
閥桿直徑
9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
精密的外螺纹可进行精细控制。阀门可用作最大1/2圈的放气。全开位置为11/2圈。
  • 适用于最高5 x 10-7托的高真空应用
  • 在230°C下连续使用或在275°C下间歇使用
  • 带有PTFE刮片的非旋转PTFE轴
  • Viton® O-型圈
法律資訊
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z271349-1EA4061832901831