主要文件
Z268828
Sigma-Aldrich
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 24/40, opening size 6-7 mm
别名:
thermometer holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F20309-1716
開口尺寸
6-7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
法律資訊
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z268828-1EA4061832257891