主要文件
Z261939
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 38
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.01
頸螺紋尺寸
GL 38
製造商/商標名
Fortuna Graf
存貨情形
not available in EU
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
法律資訊
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)