主要文件
Z254266
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
尺寸
2
包裝
pkg of 12 ea
高度 × 厚度
21 mm × 2.5 mm
底內徑 × 外徑
16 mm × 11 mm
頂端外徑 × 內徑
27 mm × 22 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)