主要文件
Z246794
Zirconium crucible
Straight wall, capacity 55 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
高度
41 mm
容量
55 mL
厚度
0.035 in.
頂端直徑
47 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)