推荐产品
高度
30 mm
容量
20 mL
厚度
0.035 in.
頂端直徑
33 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z246727-1EA | 4061833308455 |