主要文件
Z232890
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 100 mL
别名:
241922704
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
接合處
joint neck29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Stopper
without cap
包裝
pack of 10
製造商/商標名
DURAN® 241922704
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
其他說明
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)