主要文件
Z222348
Keck® Joint Clip
standard taper, yellow, joint size 40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
法律資訊
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)