主要文件
Z220302
Sigma-Aldrich
Reaction flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, male joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
pear-shaped
single-neck
stainless steel
標籤
Q
接合處
male joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.