主要文件
Z219827
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)