主要文件
Z215481
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 19/26
别名:
ptfe sleeves
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS19/26
製造商/商標名
Cowie
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)