主要文件
Z214396
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
標籤
D
接合處
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass 526317
螺紋內徑
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律資訊
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
更換零件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)